(2S)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₃H₅F₃O₂ Punto di ebollizione: 87…88 °C (25 mm Hg) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD22199791 CAS Number: 148683-14-1 UN: 1993 ADR: 3,III |