Stampa…
Ethyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropionate
PC48576-1G PC48576-5G
APOSPC48576-1GEA 219 EUR
APOSPC48576-1G APOSPC48576-5G
Ethyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
Ethyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
Formula: C₅H₆BrF₃O₂
Peso molecolare: 234,999 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18641866
CAS Number: 108221-68-7