Stampa…
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroiodobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-4-chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
PC48574-1G PC48574-250MG
APOSPC48574-1GEA 147 EUR
APOSPC48574-1G APOSPC48574-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroiodobenzene
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroiodobenzene
Formula: C₆H₂BrClFI
Peso molecolare: 335,34 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28103322
CAS Number: 1820674-47-2