Stampa…
1H,1H,2H,2H-Perfluoroheptylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Undecafluoroheptan-1-amine
PC48573-1G PC48573-5G PC48573-250MG
APOSPC48573-1GEA 303 EUR
APOSPC48573-1G APOSPC48573-5G APOSPC48573-250MG
1H,1H,2H,2H-Perfluoroheptylamine
1H,1H,2H,2H-Perfluoroheptylamine
Formula: C₇H₆F₁₁N
Peso molecolare: 313,112 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20489384
CAS Number: 1346521-42-3
UN: 2735
ADR: 8,III