Stampa…
2,3-Dichloro-3,3-difluoropropene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1232xf
PC48571-25G PC48571-1G PC48571-5G
APOSPC48571-25GEA 919 EUR
APOSPC48571-25G APOSPC48571-1G APOSPC48571-5G
2,3-Dichloro-3,3-difluoropropene
2,3-Dichloro-3,3-difluoropropene
Formula: C₃H₂Cl₂F₂
Peso molecolare: 146,951 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28103321
CAS Number: 2252-87-1