Stampa…
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC48561-1G PC48561-250MG
APOSPC48561-1GEA 435 EUR
APOSPC48561-1G APOSPC48561-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
Formula: C₇H₆BrClFN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28096624
CAS Number: 1499926-64-5
UN: 3259
ADR: 8,III