Methyl 6-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC48559-1G
PC48559-250MG
PC48559-5G
APOSPC48559-1GEA
328
EUR
APOSPC48559-1G
APOSPC48559-250MG
APOSPC48559-5G
Methyl 6-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Methyl 6-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate
Formula:
C₈H₅BrClFO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD27978532 CAS Number: 1505850-20-3 |