Stampa…
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline, N-BOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl (6-bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)carbamate
PC48558-1G PC48558-250MG
APOSPC48558-1GEA 165 EUR
APOSPC48558-1G APOSPC48558-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline, N-BOC protected
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline, N-BOC protected
Formula: C₁₁H₁₂BrClFNO₂
Peso molecolare: 324,574 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28096623
CAS Number: 1820705-04-1