Stampa…
(1R)-1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC48555-100MG PC48555-250MG PC48555-1G
APOSPC48555-100MGEA 197 EUR
APOSPC48555-100MG APOSPC48555-250MG APOSPC48555-1G
(1R)-1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride 98%
(1R)-1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride
Formula: C₈H₉ClFN·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12547495
CAS Number: 1253790-80-5