Stampa…
(1S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC48537-100MG PC48537-250MG
APOSPC48537-100MGEA 126 EUR
APOSPC48537-100MG APOSPC48537-250MG
(1S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine hydrochloride 95+%
(1S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine hydrochloride
Formula: C₈H₉F₂N·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11101247
CAS Number: 1213128-98-3
UN: 3259
ADR: 8,III