Stampa…
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylboronic acid
PC48528-1G PC48528-250MG PC48528-5G
APOSPC48528-1GEA 77.1 EUR
APOSPC48528-1G APOSPC48528-250MG APOSPC48528-5G
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
Formula: C₆H₄BBrClFO₂
Peso molecolare: 253,261 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11111906
CAS Number: 1451392-87-2