Stampa…
2-(Difluoromethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Cyanobenzal fluoride, α,α-Difluoro-o-tolunitrile
PC48525-1G PC48525-5G
APOSPC48525-1GEA 55.3 EUR
APOSPC48525-1G APOSPC48525-5G
2-(Difluoromethyl)benzonitrile
2-(Difluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₅F₂N
Peso molecolare: 153,129 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21606585
CAS Number: 799814-30-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III