Stampa…
2-Bromo-4-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-4-iodophenyl trifluoromethyl ether, 2-Bromo-4-iodo-α,α,α-trifluoroanisole
PC48523-1G PC48523-5G
APOSPC48523-1GEA 74.2 EUR
APOSPC48523-1G APOSPC48523-5G
2-Bromo-4-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
2-Bromo-4-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₃BrF₃IO
Peso molecolare: 366,902 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18398077
CAS Number: 1049731-04-5