2-(2,5-Dimethylphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,4-Dimethyl-2-[perfluoro(2-hydroxyprop-2-yl)]benzene, 2-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxyprop-2-yl)-p-xylene
PC4852-1G
PC4852-250MG
APOSPC4852-1GEA
16.1
EUR
APOSPC4852-1G
APOSPC4852-250MG
2-(2,5-Dimethylphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 97%
2-(2,5-Dimethylphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Formula:
C₁₁H₁₀F₆O Peso molecolare: 272,187 g/mol Punto di ebollizione: 82…83 °C (10 mm Hg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041490 CAS Number: 28180-47-4 |