3,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3,5-Dichloro-2-fluorobenzoic Acid
PC48486-1G
PC48486-5G
APOSPC48486-1GEA
488
EUR
APOSPC48486-1G
APOSPC48486-5G
3,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
3,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Formula:
C₇H₃Cl₂FO₂ Peso molecolare: 209,002 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04091131 CAS Number: 665022-07-1 |