Stampa…
4-Bromo-5-chloro-2-fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48481-1G PC48481-250MG
APOSPC48481-1GEA 437 EUR
APOSPC48481-1G APOSPC48481-250MG
4-Bromo-5-chloro-2-fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
4-Bromo-5-chloro-2-fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formula: C₉H₈BrClFNO₂
Peso molecolare: 296,521 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28348376
CAS Number: 1820740-68-8