6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC48480-1G
PC48480-250MG
APOSPC48480-1GEA
383
EUR
APOSPC48480-1G
APOSPC48480-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide
6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide
Formula:
C₈H₄Br₂ClFO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28096621 CAS Number: 1804382-46-4 UN: 3261 ADR: 8,III |