(3,5-Dichloro-2-fluorophenyl)boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC48478-1G
PC48478-500MG
APOSPC48478-1GEA
435
EUR
APOSPC48478-1G
APOSPC48478-500MG
(3,5-Dichloro-2-fluorophenyl)boronic acid
(3,5-Dichloro-2-fluorophenyl)boronic acid
Formula:
C₆H₄BCl₂FO₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD28786331 CAS Number: 2048237-95-0 |