Stampa…
Methyl 6-amino-2-fluoro-3-nitrobenzoate, tech
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)-4-nitroaniline
PC48472-1G PC48472-250MG
APOSPC48472-1GEA 429 EUR
APOSPC48472-1G APOSPC48472-250MG
Methyl 6-amino-2-fluoro-3-nitrobenzoate, tech
Methyl 6-amino-2-fluoro-3-nitrobenzoate
Formula: C₈H₇FN₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28397885
CAS Number: 1805398-57-5