Stampa…
2-Fluoroterephthalic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48471-250MG PC48471-1G
APOSPC48471-250MGEA 27.7 EUR
APOSPC48471-250MG APOSPC48471-1G
2-Fluoroterephthalic acid 95+%
2-Fluoroterephthalic acid
Formula: C₈H₅FO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03407274
CAS Number: 3906-87-4