Stampa…
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48467-1G PC48467-250MG
APOSPC48467-1GEA 973 EUR
APOSPC48467-1G APOSPC48467-250MG
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzonitrile 95%
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrClFN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20484879
CAS Number: 858414-22-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III