6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC48465-1G
PC48465-250MG
PC48465-5G
APOSPC48465-1GEA
206
EUR
APOSPC48465-1G
APOSPC48465-250MG
APOSPC48465-5G
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formula:
C₇H₅BrClFO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD24848703 CAS Number: 1449008-28-9 |