Stampa…
1,3'-Biazetidine bis(trifluoroacetate)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48464-100MG PC48464-250MG
APOSPC48464-100MGEA 292 EUR
APOSPC48464-100MG APOSPC48464-250MG
1,3'-Biazetidine bis(trifluoroacetate)
1,3'-Biazetidine bis(trifluoroacetate)
Formula: C₆H₁₂N₂·2CF₃CO₂H
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18839202
CAS Number: 1909335-95-0