Stampa…
5-Bromo-4-fluoro-2-methylphenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxytoluene, 5-Bromo-4-fluoro-o-cresol, 5-Bromo-4-fluoro-2-methylphenol
PC48458-1G PC48458-250MG
APOSPC48458-1GEA 292 EUR
APOSPC48458-1G APOSPC48458-250MG
5-Bromo-4-fluoro-2-methylphenol
5-Bromo-4-fluoro-2-methylphenol
Formula: C₇H₆BrFO
Peso molecolare: 205,024 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28096618
CAS Number: 1701766-35-9