Stampa…
3-Fluoro-4-iodo-2-methylaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48454-1G PC48454-250MG PC48454-5G
APOSPC48454-1GEA 164 EUR
APOSPC48454-1G APOSPC48454-250MG APOSPC48454-5G
3-Fluoro-4-iodo-2-methylaniline
3-Fluoro-4-iodo-2-methylaniline
Formula: C₇H₇FIN
Peso molecolare: 251,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21364950
CAS Number: 329927-16-4