Stampa…
6'-Bromo-3'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethanone, 1-(6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethan-1-one
PC48451-1G PC48451-250MG
APOSPC48451-1GEA 154 EUR
APOSPC48451-1G APOSPC48451-250MG
6'-Bromo-3'-chloro-2'-fluoroacetophenone
6'-Bromo-3'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₅BrClFO
Peso molecolare: 251,48 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28096615
CAS Number: 1540199-39-0