Stampa…
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl) borate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)boron
PC48448-5G PC48448-250MG PC48448-1G
APOSPC48448-5GEA 786 EUR
APOSPC48448-5G APOSPC48448-250MG APOSPC48448-1G
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl) borate
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl) borate
Formula: C₉H₆BF₁₅O₃
Peso molecolare: 457,929 g/mol
Punto di ebollizione: 110 °C (220 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22124053
CAS Number: 2003-04-5