Stampa…
Tris(1H,1H-heptafluorobutyl) borate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tris(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobut-1-yl)boron, Tris(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutoxy)borane, Tris(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobut-1-yl) borate
PC48447-5G PC48447-1G
APOSPC48447-5GEA 607 EUR
APOSPC48447-5G APOSPC48447-1G
Tris(1H,1H-heptafluorobutyl) borate
Tris(1H,1H-heptafluorobutyl) borate
Formula: C₁₂H₆BF₂₁O₃
Punto di ebollizione: 137 °C (200 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22124054
CAS Number: 755-53-3