2,4,6-Trifluorobenzyl methacrylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC48444-1G
PC48444-5G
PC48444-25G
APOSPC48444-1GEA
134
EUR
APOSPC48444-1G
APOSPC48444-5G
APOSPC48444-25G
2,4,6-Trifluorobenzyl methacrylate
2,4,6-Trifluorobenzyl methacrylate
Formula:
C₁₁H₉F₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD28096613 CAS Number: 1820739-95-4 UN: 1993 ADR: 3,III |