Stampa…
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48441-1G PC48441-250MG PC48441-5G
APOSPC48441-1GEA 212 EUR
APOSPC48441-1G APOSPC48441-250MG APOSPC48441-5G
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrClFO₂
Peso molecolare: 253,453 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23713162
CAS Number: 1428234-67-6