Stampa…
4-(Difluoromethyl)benzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC48439-1G PC48439-250MG
APOSPC48439-1GEA 337 EUR
APOSPC48439-1G APOSPC48439-250MG
4-(Difluoromethyl)benzyl bromide
4-(Difluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₇BrF₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18791603
CAS Number: 873373-34-3
UN: 3261
ADR: 8,III