Stampa…
Methyl 2-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48437-1G PC48437-250MG PC48437-5G
APOSPC48437-1GEA 219 EUR
APOSPC48437-1G APOSPC48437-250MG APOSPC48437-5G
Methyl 2-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate 96%
Methyl 2-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate
Formula: C₉H₉FO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19381748
CAS Number: 816449-70-4