Stampa…
4'-Fluoro-3'-nitroacetanilide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Acetamido-2-fluoronitrobenzene, 5-(Acetylamino)-2-fluoronitrobenzene, N-(4-Fluoro-3-nitrophenyl)acetamide
PC48425-250MG PC48425-1G PC48425-5G
APOSPC48425-250MGEA 51 EUR
APOSPC48425-250MG APOSPC48425-1G APOSPC48425-5G
4'-Fluoro-3'-nitroacetanilide 98%
4'-Fluoro-3'-nitroacetanilide
Formula: C₈H₇FN₂O₃
Peso molecolare: 198,151 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00585083
CAS Number: 351-32-6