Stampa…
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene, 3-Nitro-α,α,α,4-tetrafluoroanisole
PC48423-1G PC48423-5G PC48423-25G
APOSPC48423-1GEA 21.9 EUR
APOSPC48423-1G APOSPC48423-5G APOSPC48423-25G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Formula: C₇H₃F₄NO₃
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00042300
CAS Number: 124170-06-5