Stampa…
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Cyano-5-(trifluoromethyl)phenol, 3-Cyano-5-hydroxybenzotrifluoride
PC48422-1G PC48422-250MG PC48422-5G
APOSPC48422-1GEA 510 EUR
APOSPC48422-1G APOSPC48422-250MG APOSPC48422-5G
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₄F₃NO
Peso molecolare: 187,119 g/mol
Punto di fusione: 128…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16999150
CAS Number: 1243459-56-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III