5-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₄F₃NOS Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD18632535 CAS Number: 131748-97-5 |