3-Bromo-6-fluoro-2-nitrotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
6-Bromo-3-fluoro-2-methylnitrobenzene, 1-Bromo-4-fluoro-3-methyl-2-nitrobenzene
Formula:
C₇H₅BrFNO₂ Peso molecolare: 234.023 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18632532 CAS Number: 1286734-82-4 |