Stampa…
3,4,5-Trifluorostyrene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2,3-Trifluoro-5-vinylbenzene, 5-Ethenyl-1,2,3-trifluorobenzene
PC48409-1G PC48409-25G PC48409-5G
APOSPC48409-1GEA 80 EUR
APOSPC48409-1G APOSPC48409-25G APOSPC48409-5G
3,4,5-Trifluorostyrene 95%
3,4,5-Trifluorostyrene
Formula: C₈H₅F₃
Peso molecolare: 158,121 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18632531
CAS Number: 159294-99-2
UN: 1993
ADR: 3,III