Stampa…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)styrene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-3-vinylbenzotrifluoride, 2-Ethenyl-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC48408-1G PC48408-5G
APOSPC48408-1GEA 65.5 EUR
APOSPC48408-1G APOSPC48408-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)styrene 95%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)styrene
Formula: C₉H₆F₄
Peso molecolare: 190,138 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08461649
CAS Number: 1286734-95-9
UN: 1993
ADR: 3,II