Stampa…
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-2,3-diamino-5-(trifluoromethoxy)benzene, 3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylene-1,2-diamine
PC48404-1G PC48404-250MG PC48404-5G
APOSPC48404-1GEA 139 EUR
APOSPC48404-1G APOSPC48404-250MG APOSPC48404-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Formula: C₇H₆BrF₃N₂O
Peso molecolare: 271,035 g/mol
Punto di fusione: 39…40 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042191
CAS Number: 1191922-50-5