Stampa…
1-[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48398-1G PC48398-250MG PC48398-5G
APOSPC48398-1GEA 575 EUR
APOSPC48398-1G APOSPC48398-250MG APOSPC48398-5G
1-[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95%
1-[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Formula: C₉H₆F₃NO₃
Peso molecolare: 233,144 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847337
CAS Number: 39174-87-3