Stampa…
4,5-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48394-1G PC48394-250MG PC48394-5G
APOSPC48394-1GEA 576 EUR
APOSPC48394-1G APOSPC48394-250MG APOSPC48394-5G
4,5-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4,5-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₅HCl₂F₃N₂
Peso molecolare: 216,976 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09909760
CAS Number: 141602-36-0