Stampa…
5-Chloro-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48393-1G PC48393-250MG
APOSPC48393-1GEA 234 EUR
APOSPC48393-1G APOSPC48393-250MG
5-Chloro-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
5-Chloro-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₅H₂ClF₃N₂O
Peso molecolare: 198,53 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09909761
CAS Number: 126538-83-8