Stampa…
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48391-1G PC48391-250MG PC48391-5G
APOSPC48391-1GEA 24.8 EUR
APOSPC48391-1G APOSPC48391-250MG APOSPC48391-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrFNO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12173018
CAS Number: 1055331-73-1