Stampa…
2'-Fluoro-3'-methylacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48390-1G PC48390-5G PC48390-25G
APOSPC48390-1GEA 52.2 EUR
APOSPC48390-1G APOSPC48390-5G APOSPC48390-25G
2'-Fluoro-3'-methylacetophenone
2'-Fluoro-3'-methylacetophenone
Formula: C₉H₉FO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13194343
CAS Number: 865664-05-7