Stampa…
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48382-100MG PC48382-250MG
APOSPC48382-100MGEA 176 EUR
APOSPC48382-100MG APOSPC48382-250MG
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formula: C₇H₇F₃N₂·ClH
Peso molecolare: 212,6 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12400889
CAS Number: 1159813-38-3