Stampa…
4-Bromo-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC48379-1G PC48379-250MG
APOSPC48379-1GEA 275 EUR
APOSPC48379-1G APOSPC48379-250MG
4-Bromo-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene 95+%
4-Bromo-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₈H₃BrF₆
Punto di ebollizione: 160…161 °C
Punto di fusione: –48…–47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06253758
CAS Number: 320-29-6