Stampa…
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48378-1G PC48378-5G
APOSPC48378-1GEA 58 EUR
APOSPC48378-1G APOSPC48378-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrClFO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20923583
CAS Number: 1784628-56-3