4-(Difluoromethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₅F₂N Punto di ebollizione: 80…90 °C (20 mm Hg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD23843788 CAS Number: 55805-10-2 UN: 3276 ADR: 6.1,III |