Stampa…
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC48366-1G PC48366-5G
APOSPC48366-1GEA 219 EUR
APOSPC48366-1G APOSPC48366-5G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrF₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847129
CAS Number: 694499-22-4
UN: 3261
ADR: 8,II